Learn More
tert-Butyl Acrylate (Stabilized with MEHQ), TRC
Codice prodotto. 30346916
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30346916 5 mL 5mL
30338093 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30346916 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6905065ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl Acrylate
CAS 1663-39-4
Formula molecolare C7H12O2
Quantità 5 mL
Sinonimo 1,1-Dimethylethyl 2-Propenoate, 2-Propenoic Acid tert-Butyl Ester, NSC 20950, tert-Butyl 2-Propenoate, tert-Butyl Acrylate, tert-Butyl Propenoate
InChI Formula InChI=1S/C7H12O2/c1-5-6(8)9-7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C=C
IUPAC Name tert-butyl prop-2-enoate
Molecular Weight (g/mol) 128.17
Peso formulazione 128.0837