Learn More
tert-Butyl alcohol, 99%
Descrizione
tert-Butyl alcohol is used as a solvent and ethanol denaturant. It is an active ingredient of paint remover. It acts as an intermediate in the production of methyl tertiary butyl ether and ethyl tertiary butyl ether by reaction with methanol and ethanol. It is also used in the preparation of tert-butyl chloride, tert-butyl hydroperoxide, isobutylene and methyl methacrylate. It serves as a fuel additive as well as a gasoline octane booster.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
tert-Butyl alcohol is used as a solvent and ethanol denaturant. It is an active ingredient of paint remover. It acts as an intermediate in the production of methyl tertiary butyl ether and ethyl tertiary butyl ether by reaction with methanol and ethanol. It is also used in the preparation of tert-butyl chloride, tert-butyl hydroperoxide, isobutylene and methyl methacrylate. It serves as a fuel additive as well as a gasoline octane booster.
Solubility
Miscible with water, ethanol, ethyl ether and chloroform.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, copper, alkali metals and aluminum.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | tert-Butyl alcohol |
| Punto di fusione | 25°C |
| Densità | 0.786 |
| Punti di ebollizione | 83°C |
| Punto d'infiammabilità | 11°C (52°F) |
| Indice di rifrazione | 1.387 |
| Quantità | 250 mL |
| Numero UN | UN1120 |
| Beilstein | 906698 |
| Indice di Merck | 14,1542 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- tert-Butyl alcohol
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl alcohol