Learn More
Tert-Butyl Alcohol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10458400 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Flacone in HDPE
Plastic Container
Dimensione della confezione:
2.50L
25L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10458400 500 mL Flacone in HDPE 500mL
10121710 2.5 L Flacone in HDPE 2.50L
10611854 25 L Plastic Container 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10458400 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore B/5250/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 75-65-0
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.12
Numero MDL 4464
InChI Key DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 2-methylpropan-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Specifica
pH 7
Punto di fusione 25°C
Quantità 500 mL
Imballaggio Flacone in HDPE
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 36mbar at 20°C
Viscosità 6.43 mPaS (25°C)
Punti di ebollizione 83°C
Peso formulazione 74.12g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.