Learn More
tert-Butyl bromide, 98+%, stab. with potassium carbonate
Descrizione
tert-Butyl bromide is used as a raw material in synthetic organic chemistry. It is used to study the massive deadenylation of adenine based-nucleosides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
tert-Butyl bromide is used as a raw material in synthetic organic chemistry. It is used to study the massive deadenylation of adenine based-nucleosides.
Solubility
Immiscible with water.
Notes
Incompatible with strong bases and strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | tert-Butyl Bromide |
| Nota nome | stabilized with potassium carbonate |
| Punto di fusione | °C to 20°C |
| Densità | 1.210 |
| Punti di ebollizione | 74°C to 76°C |
| Punto d'infiammabilità | 18°C (64°F) |
| Intervallo percentuale saggio | 98%, stabilized with potassium carbonate |
| Indice di rifrazione | 1.428 |
| Quantità | 100 g |
| Numero UN | UN2342 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- tert-Butyl bromide
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromo-2-methylpropane