Learn More
tert-Butyl bromoacetate, 99%
Codice prodotto. 10764831 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
250 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10764831 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
10665012 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
10540902 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10764831 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 154340100
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5292-43-3 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5292-43-3
Formula molecolare C6H11BrO2
Molecular Weight (g/mol) 195.06
Numero MDL MFCD00000188
InChI Key BNWCETAHAJSBFG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl bromoacetate, t-butyl bromoacetate, acetic acid, bromo-, 1,1-dimethylethyl ester, bromoacetic acid tert-butyl ester, tert-butylbromoacetate, acetic acid, bromo-, tert-butyl ester, brch2c o oc ch3 3, acetic acid, 2-bromo-, 1,1-dimethylethyl ester, bromo-acetic acid tert-butyl ester, tert-butylbromacetat
PubChem CID 79177
IUPAC Name tert-butyl 2-bromoacetate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl bromoacetate
Nota nome 99%
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.3380g/mL
Punti di ebollizione 50°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 49°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrCH2CO2C(CH3)3
Indice di rifrazione 1.4440 to 1.446
Quantità 10 mL
Beilstein 02, I, 96
Gravità specifica 1.338
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible
Peso formulazione 195.06
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid