Learn More
tert-Butyl Carbamate, TRC
Codice prodotto. 30339061
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30339061 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30339061 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB69286010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl Carbamate
CAS 4248-19-5
Formula molecolare C5H11NO2
Quantità 10 g
Sinonimo Carbamic Acid tert-Butyl Ester, NSC 131089, O-tert-Butyl Carbamate, Boc-ammonia
InChI Formula InChI=1S/C5H11NO2/c1-5(2,3)8-4(6)7/h1-3H3,(H2,6,7)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N
IUPAC Name tert-butyl carbamate
Molecular Weight (g/mol) 117.15
Peso formulazione 117.079