Learn More
tert-Butyl carbazate, 99%
Codice prodotto. 15740789 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15740789 100 g Bottiglia in vetro 100g
10692002 25 g Bottiglia in vetro 25g
10222122 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15740789 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 107881000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 870-46-2 | C5H12N2O2 | 132.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 870-46-2
Formula molecolare C5H12N2O2
Molecular Weight (g/mol) 132.16
Numero MDL MFCD00007593
InChI Key DKACXUFSLUYRFU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl carbazate, tert-butyl hydrazinecarboxylate, t-butyl carbazate, hydrazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, t-butylcarbazate, tert-butoxycarbonyl hydrazide, boc-hydrazide, boc-hydrazine, tert-butoxycarbonyl hydrazine, carbazic acid tert-butyl ester
PubChem CID 70091
IUPAC Name tert-butyl N-aminocarbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NN
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl carbazate
Nota nome 99%
Punto di fusione 37°C to 41°C
Colore White to Yellow
Densità 1.0200g/mL
Punti di ebollizione 63°C to 65°C (0.1 mmHg)
Punto d'infiammabilità 91°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NNHCO2C(CH3)3
Quantità 100 g
Fieser 01,85; 02,46; 11,88
Gravità specifica 1.02
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in organic solvents
Peso formulazione 132.16
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Lumps