Learn More
tert-Butyl-d9 Acrylate, CDN
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | tert-Butylacrylate-D9 (tert-butyl-D9) |
| CAS | 928163-00-2 |
| Formula molecolare | C7 D9 H3 O2 |
| Quantità | 0.05 g |
| Sinonimo | 2-Propenoic acid, 1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3 ester (ACI), 1,1-Di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3 2-propenoate (ACI), tert-Butylacrylate-d9, tert-Butyl-d9 2-propenoate, tert-Butyl-d9 acrylate, tert-Butylacrylate-D9 (tert-butyl-D9) |
| InChI Formula | InChI=1 S/C7H12O2/c1-5-6(8)9-7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3/i2D3,3D3,4D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(OC(=O)C=C)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC Name | [1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl] prop-2-enoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 137.224 |
| Peso formulazione | 137.14 g/mol |
| Vedi altri risultati |