Learn More
tert-Butyl diethylphosphonoacetate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10694745 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10694745 5 g Bottiglia in vetro 5g
10234774 1 g Bottiglia in vetro 1g
10173004 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10694745 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 397750050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 27784-76-5 | C10H21O5P | 50.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27784-76-5
Formula molecolare C10H21O5P
Molecular Weight (g/mol) 50.23
Numero MDL MFCD00075414
InChI Key NFEGNISFSSLEGU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl diethylphosphonoacetate, tert-butyl 2-diethoxyphosphoryl acetate, diethyl boc-methyl phosphonate, diethoxy-phosphoryl-acetic acid tert-butyl ester, t-butyl diethylphosphonoacetate, diethyl phosphonoacetic acid tert-butyl ester, t-butyl diethyl phosphonoacetate, diethylphosphonoacetic acid tert-butyl ester, diethyl 2-tert-butoxycarbonylmethyl phosphonate, acetic acid, diethoxyphosphinyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 2773685
IUPAC Name tert-butyl 2-diethoxyphosphorylacetate
SMILES CCOP(=O)(CC(=O)OC(C)(C)C)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl diethylphosphonoacetate
Colore Colorless
Densità 1.0740g/mL
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.074
Peso formulazione 50.23
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butyl diethylphosphonoacetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.