Learn More
tert-Butyl disulfide, 98%
Codice prodotto. 11935731 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11935731 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
10236040 250 g Bottiglia in vetro 250g
10563731 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11935731 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 173620025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 110-06-5 | C8H18S2 | 178.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-06-5
Formula molecolare C8H18S2
Molecular Weight (g/mol) 178.35
Numero MDL MFCD00008838
InChI Key BKCNDTDWDGQHSD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo di-tert-butyl disulfide, disulfide, bis 1,1-dimethylethyl, 1,2-di-tert-butyldisulfane, di-tert-butyl disulphide, tert-butyl disulfide, t-butyl disulfide, 2-tert-butyldisulfanyl-2-methylpropane, di-t-butyl disulfide, t-butyldisulfide, 2,2'-dithiobis 2-methylpropane
PubChem CID 66060
IUPAC Name 2-(tert-butyldisulfanyl)-2-methylpropane
SMILES CC(C)(C)SSC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl disulfide
Punto di fusione -5.0°C
Colore Yellow
Densità 0.9300g/mL
Punti di ebollizione 198.0°C to 204.0°C
Punto d'infiammabilità 67°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [(CH3)3C]2S2
Indice di rifrazione 1.4882 to 1.4902
Quantità 2.5 kg
Beilstein 01,IV,1638
Gravità specifica 0.93
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 178.35
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butyl disulfide
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.