Learn More
tert-Butyl (Ethyl-d5)(isopropyl)carbamate, TRC
Codice prodotto. 30382231
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30382231 50 mg 50mg
30378928 10 mg 10mg
30370582 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30382231 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE74927250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl (Ethyl-d5)(isopropyl)carbamate
Formula molecolare C10 D5 H16 N O2
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H21NO2/c1-7-11(8(2)3)9(12)13-10(4,5)6/h8H,7H2,1-6H3/i1D3,7D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC Name tert-butyl N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-N-propan-2-ylcarbamate
Molecular Weight (g/mol) 192.31
Peso formulazione 192.189