Learn More
tert-Butyl Ethyl Ether, 97%
Codice prodotto. 10566782 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10566782 25 g Bottiglia in vetro 25g
10452895 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10566782 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 403530250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 637-92-3 | C6H14O | 102.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 637-92-3
Formula molecolare C6H14O
Molecular Weight (g/mol) 102.18
Numero MDL MFCD00009225
InChI Key NUMQCACRALPSHD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl ethyl ether, ethyl tert-butyl ether, etbe, propane, 2-ethoxy-2-methyl, ethyl tert-butyl oxide, ether, tert-butyl ethyl, 2-methyl-2-ethoxypropane, ethyl t-butyl ether, tert-butylethylether, methyl-2-ethoxypropane
PubChem CID 12512
IUPAC Name 2-ethoxy-2-methylpropane
SMILES CCOC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl ethyl ether
Punto di fusione -94.0°C
Colore Colorless
Densità 0.7500g/mL
Punti di ebollizione 71.0°C
Punto d'infiammabilità −19°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3COC2H5
Indice di rifrazione 1.3746 to 1.3766
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 3829
Gravità specifica 0.75
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.2 g/100mL (20°C).
Peso formulazione 102.18
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid