Learn More
tert-Butyl hydroperoxide, 70% Solution in water
Codice prodotto. 10266090 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic Can
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
10kg
2.50kg
250g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10266090 250 g Plastic bottle 250g
10703571 5 g Plastic bottle 5g
10347360 500 g Plastic bottle 500g
10649103 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
11914761 10 kg Plastic Can 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10266090 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 180342500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 75-91-2 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-91-2 , 7732-18-5
Formula molecolare C4H10O2
Molecular Weight (g/mol) 90.12
InChI Key CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl hydroperoxide, tbhp, t-butyl hydroperoxide, tert-butylhydroperoxide, perbutyl h, t-butylhydroperoxide, cadox tbh, hydroperoxide, 1,1-dimethylethyl, 1,1-dimethylethyl hydroperoxide, terc. butylhydroperoxid
PubChem CID 6410
ChEBI CHEBI:64090
IUPAC Name 2-hydroperoxy-2-methylpropane
SMILES CC(C)(C)OO
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl hydroperoxide
Punto di fusione -2.8°C
Colore Colorless
Densità 0.9400g/mL
Punti di ebollizione 37.0°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 43°C
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (CH3)3COOH
Indice di rifrazione 1.3860 to 1.3880
Quantità 250 g
Beilstein 01,IV,1616
Fieser 01,88; 02,49; 03,37; 05,75; 06,81; 07,43; 08,62; 09,78; 10,64; 11,91; 12,88; 14,60; 15,55; 16,53; 17,56
Indice di Merck 15,1573
Gravità specifica 0.94
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in hydroxide solutions,soluble in most common organic solvents
Viscosità 4.1 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 90.12
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butyl hydroperoxide, 70% solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Perossido organico Tipo E e F
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H242-Rischio d'incendio per riscaldamento.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.