Learn More
tert-Butyl isocyanide, 97%
Codice prodotto. 10752392 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10752392 1 g Bottiglia in vetro 1g
10229500 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10752392 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 403600010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7188-38-7 | C5H9N | 83.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7188-38-7
Formula molecolare C5H9N
Molecular Weight (g/mol) 83.13
Numero MDL MFCD00000002
InChI Key FAGLEPBREOXSAC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl isocyanide, tert-butylisocyanide, t-butylisonitrile, tert-butylisonitrile, tbin, propane, 2-isocyano-2-methyl, 2-methyl-2-isocyanopropane, 2-methylpropyl isocyanide, t-butyl isocyanide, 2-isocyano-2-methyl-propane
PubChem CID 23577
IUPAC Name 2-isocyano-2-methylpropane
SMILES CC(C)(C)[N+]#[C-]
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl isocyanide
Nota nome 97%
Densità 0.7300g/mL
Punti di ebollizione 91.0°C
Punto d'infiammabilità −2°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3CNC
Indice di rifrazione 1.3740 to 1.3780
Quantità 1 g
Fieser 02,50; 09,82; 11,99; 12,95; 14,63
Gravità specifica 0.73
Peso formulazione 83.13
Percent Purity 97%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.