Learn More
tert-Butyl isocyanide, 98%
Codice prodotto. 11399675
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11399675 1 g 1g
11309685 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11399675 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19747.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7188-38-7 | C5H9N | 83.134 g/mol
tert-Butyl isocyanide is used in a tin-free procedure for alkyl radical reactions in the presence of a free-radical initiator. It is a useful intermediate in multicomponent reactions. It is also used in the synthesis of coumarines, 4H-chromenes, isoxazolines and to trap 2-cyclopropylidene-1,3-diones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
tert-Butyl isocyanide is used in a tin-free procedure for alkyl radical reactions in the presence of a free-radical initiator. It is a useful intermediate in multicomponent reactions. It is also used in the synthesis of coumarines, 4H-chromenes, isoxazolines and to trap 2-cyclopropylidene-1,3-diones.
Solubility
Soluble in organic solvents such as ethanol, methanol, ether, toluene and dichloromethane.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7188-38-7
Formula molecolare C5H9N
Molecular Weight (g/mol) 83.134
Numero MDL MFCD00000002
InChI Key FAGLEPBREOXSAC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl isocyanide, tert-butylisocyanide, t-butylisonitrile, tert-butylisonitrile, tbin, propane, 2-isocyano-2-methyl, 2-methyl-2-isocyanopropane, 2-methylpropyl isocyanide, t-butyl isocyanide, 2-isocyano-2-methyl-propane
PubChem CID 23577
IUPAC Name 2-isocyano-2-methylpropane
SMILES CC(C)(C)[N+]#[C-]
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl isocyanide
Densità 0.735
Punti di ebollizione 90°C to 92°C
Punto d'infiammabilità −2°C (28°F)
Odore Stench
Indice di rifrazione 1.3755
Quantità 1 g
Numero UN UN1992
Beilstein 1903156
Informazioni di solubilità Soluble in organic solvents such as ethanol,methanol,ether,toluene and dichloromethane.
Peso formulazione 83.13
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butyl isocyanide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H330-Letale se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl isocyanide