Learn More
tert-Butyl Isocyanide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | tert-Butyl Isocyanide |
| CAS | 7188-38-7 |
| Formula molecolare | C5H9N |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 1,1-Dimethylethyl Isocyanide, 1-tert-Butylisonitrile, 2-Isocyano-2-methylpropane, t-Butylisocyanide, t-Butylisonitrile, tert-Butylisonitrile |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H9N/c1-5(2,3)6-4/h1-3H3 |
| SMILES | [C-]#[N+]C(C)(C)C |
| IUPAC Name | 2-isocyano-2-methylpropane |
| Molecular Weight (g/mol) | 83.13 |
| Peso formulazione | 83.0735 |