Learn More
tert-Butyl isothiocyanate, 97%
Codice prodotto. 11357785
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11357785 25 g 25g
11347785 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11357785 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L02668.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 590-42-1 | C5H9NS | 115.19 g/mol
tert-Butyl isothiocyanate is a tool for the modification of the pore sizes on the top layer of heterostructured surface mounted metal-organic frameworks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
tert-Butyl isothiocyanate is a tool for the modification of the pore sizes on the top layer of heterostructured surface mounted metal-organic frameworks.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Moisture Sensitive. Store under dry inert gas. Incompatible with amines, alcohols and water.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 590-42-1
Formula molecolare C5H9NS
Molecular Weight (g/mol) 115.19
Numero MDL MFCD00004816
InChI Key ZFWFRTVIIMTOLY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl isothiocyanate, t-butyl isothiocyanate, propane, 2-isothiocyanato-2-methyl, tert-butylisothiocyanate, tert.-butyl isothiocyanate, 2-isothiocyanato-2-methyl-propane, tert butyl isothiocyanate, tert-butyliso thiocyanate, butyl isothiocyanate, tert, t-butylisothiocyanate
PubChem CID 11544
IUPAC Name 2-isothiocyanato-2-methylpropane
SMILES CC(C)(C)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl isothiocyanate
Punto di fusione 10°C to 12°C
Densità 0.908
Punti di ebollizione 141°C to 145°C
Punto d'infiammabilità 38°C (100°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.481
Quantità 25 g
Numero UN UN2929
Beilstein 1361854
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Reacts with water.
Peso formulazione 115.2
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butyl isothiocyanate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl isothiocyanate