Learn More
tert-Butyl methyl ether, 99.8%, for spectroscopy ACS, meets the requirements of Reag.Ph.Eur.
Codice prodotto. 10172964 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10172964 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10172964 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 428010025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    118.00€ / 2.5L
    Risparmia 11.00€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1634-04-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for UV/VIS spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl methyl ether
Punto di fusione -110.0°C
Nota nome For spectroscopy
Absorbance 1 cm cell vs HPLC-grade water, 0.097 max. at 255 nm, 0.009 max. at 280 nm, 1 cm cell vs HPLC-grade water at 0 nm
CAS 1634-04-4
Colore Colorless
Densità 0.7404g/mL
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità −28°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3675 to 1.3695
Residuo dopo l'evaporazione 0.0003% max.
Intervallo percentuale saggio 99.75% min. (GC)
Gravità specifica 0.7404
Formula molecolare C5H12O
Formula lineare (CH3)3COCH3
Numero MDL MFCD00008812
Viscosità 0.36 mPa.s (20°C)
Numero UN 2398
Acqua 0.02% max.
Indice di Merck 15, 6106
Sinonimo tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
Punti di ebollizione 54.0°C to 56.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 51g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents, unstable in acid solutions, soly of water in methyl-t-butyl ether : 1,5g/100g
InChI Key BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC
IUPAC Name 2-metossi-2-metilpropano
Molecular Weight (g/mol) 88.15
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
Peso formulazione 88.15
Percent Purity 99.8%
Grado Spectroscopy
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butyl methyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.