Learn More
tert-Butyl methyl ether, 99.9%, extra pure
Codice prodotto. 10474622 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10474622 1 L Bottiglia in vetro 1L
10062202 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10552354 10 L Plastic Drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10474622 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 378720010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.10€
    40.50€ / 1L
    Risparmia 3.60€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1634-04-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1634-04-4
Formula molecolare C5H12O
Molecular Weight (g/mol) 88.15
Numero MDL MFCD00008812
InChI Key BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC Name 2-metossi-2-metilpropano
SMILES CC(C)(C)OC
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl methyl ether
Punto di fusione -110.0°C
Densità 0.7404g/mL
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità −28°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3675 to 1.3695
Residuo dopo l'evaporazione 1mg/100mL max.
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Gravità specifica 0.7404
Formula lineare (CH3)3COCH3
Viscosità 0.36 mPa.s (20°C)
Acqua 0.01% max.
Punti di ebollizione 54.0°C to 56.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 51g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents, unstable in acid solutions, soly of water in methyl-t-butyl ether : 1,5g/100g
Peso formulazione 88.15
Percent Purity 99.9%
Grado Ultrapuro
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butyl methyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.