Specifica
| Materiale o nome chimico | tert-Butyl methyl ether |
| Punto di fusione | -110.0°C |
| Densità | 0.7404g/mL |
| Quantità | 10 L |
| Punto d'infiammabilità | −28°C |
| Imballaggio | Plastic Drum |
| Forma fisica | Liquido |
| Indice di rifrazione | 1.3675 to 1.3695 |
| Residuo dopo l'evaporazione | 1mg/100mL max. |
| Intervallo percentuale saggio | 99.9% |
| Vedi altri risultati |