Learn More
tert-Butyl methyl ether, 99%, pure
Codice prodotto. 10664672 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
250mL
25L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10664672 1 L Bottiglia in vetro 1L
10772601 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10522011 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10194373 10 L Plastic Drum 10L
10501422 25 L Metal Drum 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10664672 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 177040010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.45€
    34.65€ / 1L
    Risparmia 6.80€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1634-04-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1634-04-4
Formula molecolare C5H12O
Molecular Weight (g/mol) 88.15
Numero MDL MFCD00008812
InChI Key BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC Name 2-metossi-2-metilpropano
SMILES CC(C)(C)OC
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl methyl ether
Punto di fusione -110.0°C
Nota nome 99%
Colore Da bianco a giallo
Densità 0.7404g/mL
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità −28°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Polvere o aghi
Indice di rifrazione 1.3675 to 1.3695
Intervallo percentuale saggio 99%
Gravità specifica 0.7404
Formula lineare (CH3)3COCH3
Viscosità 0.36 mPa.s (20°C)
Acqua 0.01% Max. (Coulometric)
Beilstein 01, 381
Fieser 04,333
Indice di Merck 15, 6106
Punti di ebollizione 54.0°C to 56.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 51g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents, unstable in acid solutions, soly of water in methyl-t-butyl ether : 1,5g/100g
Peso formulazione 88.15
Percent Purity 99%
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butyl methyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.