Learn More
tert-Butyl methyl ether, 99%
Codice prodotto. 11338905
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11338905 1000 mL 1L
11328905 500 mL 500mL
11348905 2500 mL 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11338905 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14030.AU
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1634-04-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
Used as a chromatography solvent. Acts as a fuel component in fuel for gasoline engines. They raise the oxygen content of gasoline(oxygenates).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Used as a chromatography solvent. Acts as a fuel component in fuel for gasoline engines. They raise the oxygen content of gasoline(oxygenates).
Solubility
Miscible with ethanol and ethyl ether. Immiscible with water.
Notes
Store in a cool, dry, well-ventilated area. It is hygroscopic in nature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare C5H12O
Molecular Weight (g/mol) 88.15
Numero MDL MFCD00008812
InChI Key BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC Name 2-metossi-2-metilpropano
SMILES CC(C)(C)OC
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl methyl ether
Punto di fusione -109°C
Densità 0.742
Quantità 1000 mL
Punto d'infiammabilità −25°C (−13°F)
Odore Mild
Indice di rifrazione 1.369
Numero UN UN2350
Indice di Merck 146032
Punti di ebollizione 55°C to 56°C
Informazioni di solubilità Miscible with ethanol and ethyl ether. Immiscible with water.
Peso formulazione 88.15
Percent Purity 0.99
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • terz-butilmetil etere
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..