Learn More
tert-Butyl methyl ether, for analysis
Codice prodotto. 10197343 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10197343 1 L Bottiglia in vetro 1L
10433735 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10197343 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 390480010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.85€
    60.50€ / 1L
    Risparmia 5.35€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1634-04-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1634-04-4
Formula molecolare C5H12O
Molecular Weight (g/mol) 88.15
Numero MDL MFCD00008812
InChI Key BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC Name 2-metossi-2-metilpropano
SMILES CC(C)(C)OC
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl methyl ether
Punto di fusione -110.0°C
Colore Colorless
Acidità 0.0005 meq/g max.
Densità 0.7404g/mL
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità −28°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3675 to 1.3695
Residuo dopo l'evaporazione 0.005% max.
Gravità specifica 0.7404
Formula lineare (CH3)3COCH3
Viscosità 0.36 mPa.s (20°C)
Acqua 0.05% max.
Indice di Merck 15, 6106
Punti di ebollizione 54.0°C to 56.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 51g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents, unstable in acid solutions, soly of water in methyl-t-butyl ether : 1,5g/100g
Peso formulazione 88.15
Percent Purity ≥99.5%
Grado Analytical