Learn More
tert-Butyl methyl ether CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8%, Solstice
Codice prodotto. 15694660
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
2L
pezzi 4
pezzi 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15694660 4 x 2.5 L pezzi 4
15654660 100 mL 100mL
15664660 1 L 1L
15684660 2 L 2L
15674660 2.5 L 2.50L
15604670 6 x 1 L pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15694660 Fornitore Honeywell-Riedel-de Haen N. del fornitore 348754X2.5L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CHROMASOLV™, for HPLC,≥99.8%
  • Solstice has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1634-04-4
Formula molecolare C5H12O
Molecular Weight (g/mol) 88.15
Numero MDL MFCD00008812
InChI Key BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC Name 2-metossi-2-metilpropano
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl methyl ether
Nota nome for HPLC
Densità 0.74g/mL at 25°C
Quantità 4 x 2.5 L
Indice di rifrazione n20/D 1.369
Formula lineare (CH3)3COCH3
Beilstein 1730942
Sinonimo tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
Punti di ebollizione 55°C to 56°C
SMILES CC(C)(C)OC
Peso formulazione 88.15g/mol
Percent Purity ≥99.8%
Grado CHROMASOLV
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butyl methyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.