Learn More
tert-Butyl methyl ether, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, Solstice
Codice prodotto. 15666120
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15666120 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15666120 Fornitore Honeywell-Riedel-de Haen N. del fornitore 6505601L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00€
    140.20€ / 1L
    Risparmia 29.80€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 99.9%
  • Per HPLC, spettrofotometria e analisi ambientale
  • Testato per idoneità HPLC tramite analisi del gradiente e spettroscopia UV-VIS
  • Basso profilo di impurità UV
  • Linea di base LC con gradiente di impurità basso
  • Livelli molto bassi di impurità non volatili
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl methyl ether
CAS 1634-04-4
Densità 0.74g/mL at 25°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 0.151
Punto d'infiammabilità −33°C (−27.4°F)
Punto di combustione 705°F
Formula molecolare C5H12O
Formula lineare (CH3)3COCH3
Numero MDL MFCD00008812
Numero UN UN2398
Beilstein 1730942
Sinonimo tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
InChI Key BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC
IUPAC Name 2-metossi-2-metilpropano
Molecular Weight (g/mol) 88.15
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
Peso formulazione 88.15g/mol
Percent Purity 99%
Grado CHROMASOLV™ Plus
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butyl methyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.