Learn More
tert-Butyl methyl ether, Honeywell™
Codice prodotto. 16695803 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
:
7 L
Codice prodotto. 16695803
Marca: Honeywell Research Chemicals 33020S7LRC
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl methyl ether
CAS 1634-04-4
CAS max % 1
Punto di fusione -109°C
Colore Colorless
Densità 0.74 g/cm3 (20°C)
Punti di ebollizione 55.3°C (1013 hPa)
Punto d'infiammabilità -28°C
Formula molecolare C5H12O
Quantità 7 L
InChI Key BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(C)(C)C
IUPAC Name 2-metossi-2-metilpropano
Molecular Weight (g/mol) 88.15