Learn More
tert-Butyl methyl ether, HPLC grade, 99+%, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Codice prodotto. 11324807
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11324807 250 mL 250mL
11334807 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11324807 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041839.AK
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Chromatography solvent | CAS: 1634-04-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
tert-Butyl methyl ether is used as a solvent for chromatography and in the manufacturing of chemicals, drugs, and drug intermediates. It is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography. It acts as a fuel component in fuel for gasoline engines. They raise the oxygen content of gasoline (oxygenates).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1634-04-4
Formula molecolare C5H12O
Molecular Weight (g/mol) 88.15
Numero MDL MFCD00008812
InChI Key BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC Name 2-metossi-2-metilpropano
SMILES CC(C)(C)OC
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl Methyl ether
Punto di fusione -109°C
Densità 0.742 g/mL
Quantità 250 mL
Punto d'infiammabilità -25°C (-13°F)
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.369
Numero UN 2350
Beilstein 1730942
Indice di Merck 14,6032
Punti di ebollizione 55°C to 56°C
Informazioni di solubilità Slightly miscible with water. Highly miscible with ethanol and ethyl ether.
Peso formulazione 88.15
Percent Purity ≥99%
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butyl methyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl tert-butyl ether