Learn More
tert-Butyl methyl ether, Puriss. p.a., ≥99.5% (GC), Solstice
Codice prodotto. 15671740
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15671740 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
15661740 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15671740 Fornitore Honeywell-Riedel-de Haen N. del fornitore 202562.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    119.68€ / 2.5L
    Risparmia 7.32€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Identificatori chimici
CAS 1634-04-4
Formula molecolare C5H12O
Molecular Weight (g/mol) 88.15
Numero MDL MFCD00008812
InChI Key BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC Name 2-metossi-2-metilpropano
SMILES CC(C)(C)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Tert-Butyl Methyl Ether
Punto di fusione -109°C
Densità 0.74g/mL at 25°C, 0.736 to 0.744g/mL at 20°C
Quantità 2.5 L
Limite di esplosione 0.151
Punto d'infiammabilità −33°C (−27.4°F)
Punto di combustione 705°F
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.376
Formula lineare (CH3)3COCH3
Numero UN UN2398
Beilstein 1730942
Punti di ebollizione 55.3°C
Peso formulazione 88.15g/mol
Percent Purity ≥99.5% (GC)
Grado puriss. p.a.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butyl methyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.