missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tert-Butyl Methyl Ether, Reagent grade, ≥98%, Honeywell™

Catalog Number p-7120863
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
1634-04-4
C5H12O
88.15
MFCD00008812
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
15413
CHEBI:27642
2-methoxy-2-methylpropane
CC(C)(C)OC
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
1634-04-4
C5H12O
88.15
MFCD00008812
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
15413
CHEBI:27642
2-methoxy-2-methylpropane
CC(C)(C)OC

Reagent Grade,≥98%

  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Tert-Butyl Methyl Ether
Punto di fusione -109°C
Colore Colorless
Formula lineare (CH3)3COCH3
Numero UN UN2398
Beilstein 1730942
Peso formulazione 88.15g/mol
Percent Purity ≥98%
Grado Reagent
Densità 0.74g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 55.3°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 0.151
Punto d'infiammabilità −33°C (−27.4°F)
Punto di combustione 705°F
Imballaggio Glass Bottle
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione n20/D 1.369(lit.)
Pressione del vapore 14.78psi (55°C), 4.05psi (20°C)
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butyl methyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'