Learn More
tert.-Butyl methyl malonate, 95%
Codice prodotto. 10783065 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10783065 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10249253 1 mL Bottiglia in vetro 1mL
10567011 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10783065 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 339390250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 42726-73-8 | C8H14O4 | 174.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 42726-73-8
Formula molecolare C8H14O4
Molecular Weight (g/mol) 174.2
Numero MDL MFCD00042856
InChI Key XPSYZCWYRWHVCC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl methyl malonate, t-butyl methyl malonate, 1-tert-butyl 3-methyl propanedioate, acmc-20ajkv, tert-butyl methylmalote, pubchem20476, methyl tert-butyl malonate, ksc493c8h, tert-butyl methyl malonaoate
PubChem CID 2733872
IUPAC Name 3-O-tert-butyl 1-O-methyl propanedioate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico tert.-Butyl methyl malonate
Punto di fusione -10°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0300g/mL
Punti di ebollizione 80°C (11.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 79°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H3COOCCH2COOC(CH3)3
Indice di rifrazione 1.4140 to 1.417
Quantità 25 mL
Gravità specifica 1.03
Peso formulazione 174.2
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid