Learn More
tert-Butyl N-[(1-benzyl-4-piperidinyl)methyl]carbamate, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10085212
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10085212 1 g Amber Glass Bottle 1g
10126772 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10085212 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00974DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 173340-23-3
Formula molecolare C18H28N2O2
Molecular Weight (g/mol) 304.434
Numero MDL MFCD04123925
InChI Key SOXSDIKJHXTJEP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl 1-benzylpiperidin-4-yl methyl carbamate, tert-butyl 1-benzylpiperidin-4-yl methylcarbamate, tert-butyl n-1-benzyl-4-piperidinyl methyl carbamate, tert-butyl n-1-benzylpiperidin-4-yl methyl carbamate, maybridge3_004457, 1-benzyl-4-tertbutyloxycarbonylaminomethylpiperidine, 1-benzyl-4-piperidinylmethyl carbamic acid tert-butyl ester, 1-benzylpiperidin-4-yl methylcarbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid,n-1-phenylmethyl-4-piperidinyl methyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 2824066
IUPAC Name tert-butyl N-[(1-benzylpiperidin-4-yl)methyl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCN(CC1)CC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl N-[(1-benzyl-4-piperidinyl)methyl]carbamate
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 304.43
Percent Purity 95%