Learn More
tert-Butyl N-((1S)-1-Benzyl-3-chloro-2-oxopropyl)carbamate, Mikromol™
Codice prodotto. 30052274
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052274 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30052274 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3624.010025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
tert-Butyl N-((1S)-1-Benzyl-3-chloro-2-oxopropyl)carbamate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl N-((1S)-1-Benzyl-3-chloro-2-oxopropyl)carbamate
CAS 102123-74-0
Nomi componenti o analita tert-Butyl N-((1S)-1-Benzyl-3-chloro-2-oxopropyl)carbamate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C15 H20 Cl N O3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Carbamic acid, N-[(1S)-3-chloro-2-oxo-1-(phenylmethyl)propyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, Carbamic acid, [(1S)-3-chloro-2-oxo-1-(phenylmethyl)propyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), Carbamic acid, [3-chloro-2-oxo-1-(phenylmethyl)propyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, (S)-, (3S)-(-)-3-tert-Butoxycarbonylamino-1-chloro-4-phenyl-2-butanone, (3S)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-chloro-4-phenyl-2-butanone, N-Boc phenylalanyl chloride
InChI Formula InChI=1S/C15H20ClNO3/c1-15(2,3)20-14(19)17-12(13(18)10-16)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,19)/t12-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)CCl
IUPAC Name tert-butyl N-[(2S)-4-chloro-3-oxo-1-phenylbutan-2-yl]carbamate
Molecular Weight (g/mol) 297.7772
Quantità 25 mg
Peso formulazione 297.1132 g/mol