Learn More
tert-Butyl N-(3-amino-3-thioxopropyl)carbamate, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tert-butyl N-(3-amino-3-thioxopropyl)carbamate |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula lineare | (CH3)3COC(O)NH(CH2)2C(S)NH2 |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 204.29 |
| Percent Purity | 97% |