Learn More
tert-Butyl N-(3-amino-3-thioxopropyl)carbamate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11376955
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11376955 10 g Amber Glass Bottle 10g
10437832 1 g Amber Glass Bottle 1g
10173764 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11376955 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB08402EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 77152-97-7
Formula molecolare C8H16N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 204.288
Numero MDL MFCD02180883
InChI Key OBDMXQCRRWGEQM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl n-3-amino-3-thioxopropyl carbamate, tert-butyl 3-amino-3-thioxopropylcarbamate, tert-butyl n-2-carbamothioylethyl carbamate, tert-butyl 3-amino-3-thioxopropyl carbamate, 3-tert-butoxycarbonyl amino propanethioamide, tert-butyl 3-amino-3-thioxoprop-1-yl carbamate, 2-thiocarbamoylethyl carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid,n-3-amino-3-thioxopropyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 2-thiocarbamoylethylcarbamate, 3-tert-butoxycarbonylamino propanethioamide
PubChem CID 2735653
IUPAC Name tert-butyl N-(3-amino-3-sulfanylidenepropyl)carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCC(=S)N
Specifica
Materiale o nome chimico Tert-butyl N-(3-amino-3-thioxopropyl)carbamate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare (CH3)3COC(O)NH(CH2)2C(S)NH2
Quantità 10 g
Peso formulazione 204.29
Percent Purity 97%