Learn More
tert-Butyl N-(3-formylbenzyl)carbamate, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10503073
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10503073 1 g Amber Glass Bottle 1g
10310893 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10265334 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10503073 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07494DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 170853-04-0
Formula molecolare C13H17NO3
Molecular Weight (g/mol) 235.283
InChI Key JORXNWZTJLYRQA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794834
IUPAC Name tert-butyl N-[(3-formylphenyl)methyl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=CC(=C1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl 3-formylbenzylcarbamate
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo tert-butyl 3-formylbenzylcarbamate, tert-butyl n-3-formylphenyl methyl carbamate, tert-butyl 3-formylbenzyl carbamate, 3-aminomethyl benzaldehyde, n-boc protected, 3-formylbenzylamine, n-boc protected, tert-butyl n-3 formylbenzyl carbamate, tert-butyl n-3-formylbenzyl carbamate, tert-butyl3-formylbenzylcarbamate, 3-formylbenzyl carbamic acid tert-butyl ester, 3-formyl-benzyl-carbamic acid tert-butyl ester
Peso formulazione 235.28
Percent Purity 90%