Learn More
tert-Butyl N-(3-thienyl)carbamate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10497982
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10497982 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10120722 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10497982 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC00092CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Identificatori chimici
CAS 19228-91-2
Formula molecolare C9H13NO2S
Molecular Weight (g/mol) 199.268
Numero MDL MFCD01928808
InChI Key PRWYQCYSADTIBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl thiophen-3-ylcarbamate, tert-butyl n-3-thienyl carbamate, tert-butyl 3-thienylcarbamate, tert-butyl n-thiophen-3-yl carbamate, tert-butoxy-n-3-thienyl carboxamide, carbamic acid,n-3-thienyl-, 1,1-dimethylethyl ester, n-boc-3-aminothiophene, tert-butyl thien-3-ylcarbamate, 3-aminothiophene, n-boc protected
PubChem CID 736476
IUPAC Name tert-butyl N-thiophen-3-ylcarbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CSC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Tert-butyl N-(3-thienyl)carbamate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 199.27
Percent Purity 97%