Learn More
tert-Butyl-N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10782443 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10782443 5 g Bottiglia in vetro 5g
10582422 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10782443 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 366350050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 330793-01-6 | Molecular Formula: C17H26BNO4 | Molecular Weight: 319.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 330793-01-6
Formula molecolare C17H26BNO4
Molecular Weight (g/mol) 319.21
Numero MDL MFCD02179439
InChI Key HSJNIOYPTSKQBD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-n-boc-amino phenylboronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 4-boc-amino benzeneboronic acid pinacol ester, tert-butyl n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 4-boc-amino phenylboronic acid pinacol cyclic ester, 4-boc-aminophenylboronic acid, pinacol ester, 4-tert-butoxycarbonyl aminophenylboronic acid, pinacol ester, tert-butyl n-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenylcarbamate
PubChem CID 2734617
IUPAC Name tert-butyl N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl-N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate
Punto di fusione 166°C to 169°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water
Peso formulazione 319.21
Percent Purity 97+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butyl-N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.