Learn More
tert-Butyl N-[4-(aminomethyl)phenyl]carbamate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10390773
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10390773 1 g 1g
10136942 250 mg 250mg
10645155 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10390773 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO01028DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 220298-96-4
Formula molecolare C12H18N2O2
Molecular Weight (g/mol) 222.29
Numero MDL MFCD02183573
InChI Key URXUHALBOWYXJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl n-4-aminomethyl phenyl carbamate, 4-aminomethyl-1-n-boc-aniline, tert-butyl 4-aminomethyl phenyl carbamate, 4-boc-amino benzylamine, 4-aminomethy-1-n-boc-aniline, 4-n-boc-amino benzylamine, 4-tert-butoxycarbonylamino benzylamine, 4-aminomethyl-n-boc-aniline, tert-butyl-n-4-aminomethyl phenyl carbamate
PubChem CID 2794659
IUPAC Name tert-butyl N-[4-(aminomethyl)phenyl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(CN)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl N-[4-(aminomethyl)phenyl]carbamate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 222.29
Percent Purity 97%