Learn More
tert-Butyl N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10681873
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10681873 1 g Amber Glass Bottle 1g
10672665 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10681873 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00599DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 215183-27-0
Formula molecolare C10H14BrNO2S
Molecular Weight (g/mol) 292.191
Numero MDL MFCD03659715
InChI Key CVNITIPQHIGCKI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl 5-bromothiophen-2-yl methyl carbamate, tert-butyl n-5-bromo-2-thienyl methyl carbamate, 5-bromo-thiophen-2-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 5-bromothiophen-2-yl methylcarbamate, tert-butyl n-5-bromothiophen-2-yl methyl carbamate, n-boc-5-bromothiophen-2-methanamine, 2-boc-amino methyl-5-bromothiophene, 2-bromo-5-tert-butoxycarbonylaminomethylthiophene
PubChem CID 2779810
IUPAC Name tert-butyl N-[(5-bromothiophen-2-yl)methyl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(S1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Tert-butyl N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 292.2
Percent Purity 97%