Learn More
tert-Butyl N-(Diaminomethylidene)carbamate, TRC
Codice prodotto. 30423837
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30423837 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30423837 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT2045831G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl N-(Diaminomethylidene)carbamate
CAS 219511-71-4
Formula molecolare C6H13N3O2
Quantità 1 g
Sinonimo 1,1-Dimethylethyl N-(Aminoiminomethyl)carbamate, Boc-guanidine, N-Boc-guanidine, N-tert-Butoxycarbonylguanidine, tert-Butoxycarbonylguanidine
InChI Formula InChI=1S/C6H13N3O2/c1-6(2,3)11-5(10)9-4(7)8/h1-3H3,(H4,7,8,9,10)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(=N)N
IUPAC Name tert-butyl N-carbamimidoylcarbamate
Molecular Weight (g/mol) 159.19
Peso formulazione 159.1008