Specifica
| Materiale o nome chimico | tert-Butyl N-hydroxycarbamate |
| Nota nome | 98+% |
| Punto di fusione | 53.0°C to 57.0°C |
| Colore | Pink to White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | HONHCO2C(CH3)3 |
| Quantità | 25 g |
| Beilstein | 03,IV,168 |
| Vedi altri risultati |