Learn More
tert-Butyl nitrite, 90%, pure
Codice prodotto. 11985161 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11985161 2.5 kg Plastic drum 2.50kg
10702071 100 g Bottiglia in vetro 100g
10452791 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11985161 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 216220025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 540-80-7 | C4H9NO2 | 103.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 540-80-7
InChI Key IOGXOCVLYRDXLW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo t-butyl nitrite, 1,1-dimethylethyl nitrite, tert-butylnitrite, nitrous acid, 1,1-dimethylethyl ester, unii-4780h7u8lu, ccris 2098, alpha,alpha-dimethylethyl nitrite, nitrous acid, t-butyl ester, 2-methyl-2-propylnitrit, ch3 3cono
PubChem CID 10906
IUPAC Name tert-butyl nitrite
SMILES CC(C)(C)ON=O
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl nitrite
Colore Yellow
Densità 0.8600g/mL
Punti di ebollizione 61.0°C to 63.0°C
Punto d'infiammabilità −10°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Formula molecolare C4H9NO2
Formula lineare (CH3)3CNO2
Indice di rifrazione 1.3670 to 1.3700
Quantità 2.5 kg
Beilstein 01,382
Fieser 07,48
Indice di Merck 15,1586
Gravità specifica 0.86
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,chloroform and carbon,disulfide,practically insoluble in glycerol
Molecular Weight (g/mol) 103.12
Peso formulazione 103.12
Percent Purity 90%
Grado Pure
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butyl nitrite
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.