Learn More
tert-Butyl Oxobutyrate, TRC
Codice prodotto. 30342956
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30342956 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30342956 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB693435100ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl Oxobutyrate
CAS 1694-31-1
Formula molecolare C8H14O3
Quantità 100 mL
Sinonimo tert-Butyl Ester Acetoacetic Acid, 1,1-Dimethylethyl Acetoacetate, 3-Oxobutanoic Acid 1,1-dimethylethyl Ester, 3-Oxobutyric Acid tert-Butyl Ester, NSC 42869, tert-Butyl 3-Oxobutanoate, tert-Butyl 3-Oxobutyrate, tert-Butyl Acetoacetate, tert-Butyl Acetylacetate, tert-Butyl Acetylacetonate
InChI Formula InChI=1S/C8H14O3/c1-6(9)5-7(10)11-8(2,3)4/h5H2,1-4H3
SMILES CC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC Name tert-butyl 3-oxobutanoate
Molecular Weight (g/mol) 158.19
Peso formulazione 158.0943