Learn More
tert-Butyl Perbenzoate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | tert-Butyl Perbenzoate |
| CAS | 614-45-9 |
| Formula molecolare | C11H14O3 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | Benzoyl tert-butyl peroxide, CP 02, CP 02 (catalyst), Chaloxyd TBPB, Chaloxyd, TBPB-HA-M 1, Esperox 10, Interox TBPB-HA-M 1, Kayabutyl B, LQ-TBPB, Link-Cup, TBPB, Luperox P, Luperox PXL, NSC 674, Norox TBPB, Perbutyl Z, TBPB, TBPB-HA-M 1, TBPB-HA-M 3, TC 5, TC 5 (vulcanizer), Trigonox 93, Trigonox C, Trigonox C 50D, V 73, t-Butyl peroxybenzoate, tert-Butyl benzoyl peroxide, tert-Butyl peroxybenzoate |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H14O3/c1-11(2,3)14-13-10(12)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OOC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC Name | tert-butyl benzenecarboperoxoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 194.23 |
| Peso formulazione | 194.0943 |
Titolo del prodotto
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?