Radical initiators
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | tert-Butyl peroxybenzoate |
| Nota nome | 98% |
| Punto di fusione | 8.0°C |
| Colore | Yellow |
| Densità | 1.0400g/mL |
| Punti di ebollizione | 75.0°C to 76.0°C (0.2 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 93°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- tert-Butyl peroxybenzoate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Perossido organico Tipo C e D
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H332-Nocivo se inalato.
- H242-Rischio d'incendio per riscaldamento.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.