Learn More
tert-Butyl (R)-3-Aminopiperidine-1-carboxylate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | tert-Butyl (R)-3-Aminopiperidine-1-carboxylate |
| CAS | 188111-79-7 |
| Formula molecolare | C10H20N2O2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | (3R)-3-Amino-1-piperidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (R)-1-tert-Butoxycarbonyl-3-aminopiperidine, (R)-1-tert-Butoxycarbonyl-3-aminopiperidine, (R)-3-Amino-1-Boc-piperidine, (R)-3-Aminopiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, (R)-3-Aminopiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl (R)-3-Aminopiperidine-1-carboxylate, tert-Butyl (R)-3-Aminopiperidine-1-carboxylate |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(11)7-12/h8H,4-7,11H2,1-3H3/t8-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H](N)C1 |
| IUPAC Name | tert-butyl (3R)-3-aminopiperidine-1-carboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 200.28 |
| Peso formulazione | 200.1525 |