Learn More
tert-Butyl (R)-(+)-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate, 95%
Codice prodotto. 10037642 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
:
1g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10037642 1g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10037642 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 370890010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 95715-87-0 | C11H19NO4 | 229.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl (R)-(+)-4-formyl-2, 2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate
CAS 95715-87-0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0600g/mL
Punto d'infiammabilità 107°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C11H19NO4
Indice di rifrazione 1.4450 to 1.447
Numero MDL MFCD00674064
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 4404
Gravità specifica 1.06
Rotazione specifica +85° to +95° (20°C, 589nm) (c=1, CHCl3)
Sinonimo r-tert-butyl 4-formyl-2,2-dimethyloxazolidine-3-carboxylate, unii-upk623lv60, r-4-formyl-2,2-dimethyl-oxazolidine-3-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4r-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine-3-carboxylate, r-+-3-boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde, tert-butyl r-+-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate, 3-oxazolidinecarboxylic acid, 4-formyl-2,2-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4r, r-garner aldehyde, r-3-boc-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine, r---3-boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde
InChI Key PNJXYVJNOCLJLJ-QMMMGPOBSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H](COC1(C)C)C=O
IUPAC Name tert-butyl (4R)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine-3-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 229.28
PubChem CID 178792
Peso formulazione 229.28
Percent Purity 95%
Forma fisica Oil
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butyl (R)-(+)-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.