Learn More
tert-butyl6-bromo-4-oxo-3,4-dihydro-1'H-spiro[1,3-benzoxazine-2,4'-piperidine]-1'-, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10451453
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10451453 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10317112 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10451453 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07057CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 690632-05-4
Formula molecolare C17H21BrN2O4
Molecular Weight (g/mol) 397.269
Numero MDL MFCD05865135
InChI Key FKBBJWUNJKLMBK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl 6-bromo-4-oxo-3,4-dihydro-1'h-spiro 1,3-benzoxazine-2,4'-piperidine-1'-carboxylate, tert-butyl 6-bromo-4-oxo-3,4-dihydrospiro benzo e 1,3 oxazine-2,4'-piperidine-1'-carboxylate, 6-bromospiro 1,3-benzoxazine-2,4'-piperidine-4 3h-one, n-boc protected, tert-butyl 6-bromo-4-oxo-3h-spiro 1,3-benzoxazine-2,4'-piperidine-1'-carboxylate, tert-butyl 6-bromo-4-oxospiro 3h-1,3-benzoxazine-2,4'-piperidine-1'-carboxylate, 6-bromo-3,4-dihydro-4-oxo-spiro 2h-1,3-benzoxazine-2,4'-piperidin-1'-carboxylic acid tert-butyl ester, spiro 2h-1,3-benzoxazine-2,4'-piperidine-1'-carboxylicacid,6-bromo-3,4-dihydro-4-oxo-,1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 6-bromo-3,4-dihydro-4-oxo-1'h-spiro 1,3-benzoxazine-2,4'-piperidine-1'-carboxylate
PubChem CID 2794762
IUPAC Name tert-butyl 6-bromo-4-oxospiro[3H-1,3-benzoxazine-2,4'-piperidine]-1'-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2(CC1)NC(=O)C3=C(O2)C=CC(=C3)Br
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl 6-bromo-4-oxo-3,4-dihydro-1';H-spiro[1,3-benzoxazine-2,4';-piperidine]-1';-carboxylate
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 397.27
Percent Purity 95%