Learn More
tert-Butylamine, 99%, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | tert-Butylamine |
Punto di fusione | -67.0°C |
Densità | 0.6900g/mL |
Punti di ebollizione | 46.0°C |
Punto d'infiammabilità | −38°C |
Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
Imballaggio | AcroSeal™ Glass bottle |
Formula lineare | (CH3)3CNH2 |
Indice di rifrazione | 1.3770 to 1.3790 |
Quantità | 100 mL |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- tert-Butylamine
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H331-Tossico se inalato.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.