Learn More
tert-Butylbenzene, 99%
Codice prodotto. 10204040 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10204040 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10346170 1 L Bottiglia in vetro 1L
10311564 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10204040 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 107875000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 98-06-6 | C10H14 | 134.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-06-6
Formula molecolare C10H14
Molecular Weight (g/mol) 134.22
Numero MDL MFCD00008816
InChI Key YTZKOQUCBOVLHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo t-butylbenzene, benzene, 1,1-dimethylethyl, benzene, tert-butyl, 2-methyl-2-phenylpropane, phenyltrimethylmethane, pseudobutylbenzene, dimethylethylbenzene, trimethylphenylmethane, 1,1-dimethylethylbenzene, tert-butyl benzene
PubChem CID 7366
IUPAC Name tert-butylbenzene
SMILES CC(C)(C)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butylbenzene
Punto di fusione -58.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8600g/mL
Punti di ebollizione 169.0°C
Punto d'infiammabilità 44°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5C(CH3)3
Indice di rifrazione 1.492
Quantità 500 mL
Beilstein 05, 415
Indice di Merck 15, 1553
Gravità specifica 0.86
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.03g/L water (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether and benzene
Viscosità 1.15 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 134.22
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid